P25485
D−(−)-α-Phenylglycine
99%, detection
Synonyme(s) :
(R)-(−)-2-Phenylglycine, D-2-Phenylglycine, R-(−)-α-Aminophenylacetic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
D−(−)-α-Phenylglycine, 99%
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D −155°, c = 1 in 1 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
302 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
detection
Chaîne SMILES
N[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Clé InChI
ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup