Key Documents
174653
Sigma-Aldrich
Triethyl 2-phosphonopropionate
98%
Synonyme(s) :
2-(Diethoxyphosphoryl)propionic acid ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2P(O)CH(CH3)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.22
Numéro Beilstein :
1786994
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
143-144 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H19O5P/c1-5-12-9(10)8(4)15(11,13-6-2)14-7-3/h8H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
BVSRWCMAJISCTD-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Intramolecular conjugate addition for the synthesis of floresolide B
  • Chemoenzymatic one-pot synthesis of γ-butyrolactones
  • Enantioselective synthesis of spiroindane di-Me acetic acid via asymmetric hydrogenation
  • Stereoselective intramolecular Diels-Alder reactions
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
This Wittig-Horner reagent condenses with a wide variety of aldehydes and ketones to form acrylates.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron, 48, 10327-10327 (1992)
Synthetic Communications, 21, 17-17 (1991)