Documents
T61204
Sigma-Aldrich
Triethyl phosphite
98%
Synonyme(s) :
P(EtO)3, P(OEt)3
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.16
Numéro Beilstein :
956578
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: Reductions
Impuretés
≤1% triethyl phosphate and diethyl phosphite
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
Point d'ébullition
156 °C (lit.)
Densité
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOP(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O3P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as a reducing agent; can react with electrophiles to form phosphonates or phosphates; forms a stable complex with copper(I) iodide.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup