Documents
158763
Sigma-Aldrich
Methyl diethylphosphonoacetate
97%
Synonyme(s) :
Methyl P,P-diethylphosphonoacetate, (Methoxycarbonylmethyl) diethoxyphosphine oxide, NSC 147757, [(Methoxycarbonyl)methyl]phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2P(O)CH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.16
Numéro Beilstein :
1782397
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
Point d'ébullition
127-131 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
InChI
1S/C7H15O5P/c1-4-11-13(9,12-5-2)6-7(8)10-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
CTSAXXHOGZNKJR-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant or reagent for:
  • Synthesis of branches allylic fluorides
  • Regioselective Diels-Alder reactions to yield antibiotic building blocks
  • Substituted thiophenes and furans synthesis for treatment of type 2 diabetes
  • Stereoselective Diels-Alder cycloaddition reactions
  • Synthesis of pyridone alkaloids with neuritogenic activity
  • Modification of botulinum neurotoxin serotype A protease inhibitors
  • Synthesis of immunosuppressive cyclopentanediol derivatives
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter