162310
3-Fluoroanisole
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
pb
158 °C/743 mmHg (lit.)
Densité
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
COc1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H7FO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
MFJNOXOAIFNSBX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup