472654
N-Boc-2-aminoacetaldehyde
95%
Synonyme(s) :
tert-Butyl N-(2-oxoethyl)carbamate
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCC=O
InChI
1S/C7H13NO3/c1-7(2,3)11-6(10)8-4-5-9/h5H,4H2,1-3H3,(H,8,10)
Clé InChI
ACNRTYKOPZDRCO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CTSK(1513)
Description générale
Application
Also used in a three-component synthesis of pyrrolidines involving 1,3-dipolar cycloaddition.
- As a starting reagent in the total synthesis of (+)-negamycin.
- Synthesis of (E)-ethyl 4-((tert-butoxycarbonyl)amino)but-2-enoate.
- Synthesis of 2,2′-bipyridine.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup