Principaux documents
145610
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)benzonitrile
95%
Synonyme(s) :
α-Bromo-m-tolunitrile, 3-Cyanobenzyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2C6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.04
Beilstein:
742356
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Pf
93-96 °C
Groupe fonctionnel
bromo
nitrile
Chaîne SMILES 
BrCc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5H2
Clé InChI
CVKOOKPNCVYHNY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-(Bromomethyl)benzonitrile undergoes Suzuki cross-coupling reaction with bis(pinacolato)diboron.
Application
3-(Bromomethyl)benzonitrile was used in the synthesis of 3-(bromomethyl)benzaldehyde.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Lydia C Gilday et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(23), 7092-7097 (2012-05-09)
Triazole and triazolium groups have been integrated into a zinc(II) metalloporphyrin-based structural framework to produce two porphyrin-cages for anion sensing applications. UV/visible spectroscopic titration investigations reveal both host systems exhibit strong anion binding affinities, with the positively-charged triazolium-porphyrin cage capable
Synthesis of benzylic boronates via palladium-catalyzed cross-coupling reaction of bis (pinacolato) diboron with benzylic halides.
Giroux A.
Tetrahedron Letters, 44(2), 233-235 (2003)