Principaux documents
B83401
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzyl bromide
98%
Synonyme(s) :
α-Bromo-o-xylene
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.06
Beilstein:
636333
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.575 (lit.)
pb
216-217 °C/742 mmHg (lit.)
Pf
16-20 °C (lit.)
Densité
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
WGVYCXYGPNNUQA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter