Key Documents
178535
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal
95%
Synonyme(s) :
1,1-Diisopropoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Diisopropoxytrimethylamine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH[OCH(CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.27
Numéro Beilstein :
1901978
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
Point d'ébullition
79-80 °C/60 mmHg (lit.)
Densité
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)OC(OC(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H21NO2/c1-7(2)11-9(10(5)6)12-8(3)4/h7-9H,1-6H3
Clé InChI
XOZZATXWQMOVHL-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal was used in the quantification of cocaine and its metabolite, benzoyl ecgonine from urine matrix.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
N C Jain et al.
Journal of forensic sciences, 22(1), 7-16 (1977-01-01)
A gas chromatographic procedure has been developed for the simultaneous determination of cocaine and benzoyl ecgonine in urine specimens. The two drugs are extracted by isopropanol/chloroform from urine samples saturated with a bisalt buffer. The organic extract is evaporated to