Key Documents
13282
Sigma-Aldrich
Benzyl chloromethyl ether
technical, ~60% (NMR)
Synonyme(s) :
(Chloromethoxymethyl)benzene, Benzyloxymethyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OCH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.61
Numéro Beilstein :
1364034
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Pureté
~60% (NMR)
Forme
liquid
Impuretés
~10% formaldehyde dibenzylacetal
~25% benzyl chloride
Indice de réfraction
n20/D 1.527
Point d'ébullition
102 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
1.126 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClCOCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Clé InChI
LADPCMZCENPFGV-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Acid protecting group; Introduction of benzoyloxy- and hydroxymethyl groups
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Heart,forestomach, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
D.S. Connor et al.
Organic Syntheses, 52, 16-16 (1972)
P.A. Zoretic et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40, 2962-2962 (1975)