C54007
Chloromethyl methyl sulfide
95%
Synonyme(s) :
Chlorodimethyl sulfide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
Point d'ébullition
105 °C (lit.)
Densité
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CSCCl
InChI
1S/C2H5ClS/c1-4-2-3/h2H2,1H3
Clé InChI
JWMLCCRPDOIBAV-UHFFFAOYSA-N
Application
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17 °C - closed cup