130273
8-Nitroquinoline
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
89-91 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-11(13)8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6H
Clé InChI
OQHHSGRZCKGLCY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable