H57602
2-Methyl-8-quinolinol
98%
Synonyme(s) :
8-Hydroxyquinaldine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Point d'ébullition
267 °C (lit.)
Pf
71-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7/h2-6,12H,1H3
Clé InChI
NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
282.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
139 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves