C47000
5-Chloro-8-quinolinol
95%
Synonyme(s) :
5-Chloro-8-hydroxyquinoline
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
crystals
Pf
122-124 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H
Clé InChI
CTQMJYWDVABFRZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3