M0753
Molybdenum(VI) oxide
ReagentPlus®, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Molybdenum trioxide
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99.5%
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Pf
795 °C (lit.)
Traces de cations
NH4+: ≤0.02%
Chaîne SMILES
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
Clé InChI
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable