A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6Mg1.5O9P · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.54 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1O[C@@]([C@@H](O)CO)([H])C([O-])=C1OP([O-])([O-])=O.O=C2O[C@@]([C@@H](O)CO)([H])C([O-])=C2OP([O-])([O-])=O.O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2]
InChI
1S/2C6H9O9P.3Mg.H2O/c2*7-1-2(8)4-3(9)5(6(10)14-4)15-16(11,12)13;;;;/h2*2,4,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);;;;1H2/q;;3*+2;/p-6/t2*2-,4+;;;;/m00..../s1
InChI key
HKRNHMZODRSAPN-IXNKEUJHSA-H
General description
Le sel de sesquimagnésium de l'acide L-ascorbique 2-phosphate hydraté, aussi appelé ascorbylphosphate de magnésium (MAP), est un dérivé stable de la vitamine C (acide L-ascorbique). Le MAP est employé dans différents domaines de recherche, notamment les expériences à base d'émulsions, la déphosphorylation biocatalytique, la différenciation cellulaire et l'ingénierie tissulaire. Son usage particulièrement vaste s'étend jusqu'à la répression génique, les études de transcription et les recherches sur les facteurs de croissance. Les applications potentielles du MAP en biologie cellulaire sont l'induction de modifications morphologiques chez des cellules en culture et l'influence des voies de la mort cellulaire.
Le MAP a en outre un rôle déterminant dans la recherche en métabolomique et en biochimie. En tant qu'antioxydant, il piège efficacement les radicaux libres et protège ainsi contre le dommage oxydatif. Ses propriétés anti-inflammatoires contribuent à réduire l'inflammation et des études ont mis en évidence sa capacité à stimuler la production de collagène. Le MAP sert aussi d'agent chélatant, ce qui élargit encore son domaine d'application à diverses études de recherche. Les multiples facettes du MAP en font un outil précieux pour les investigations scientifiques et contribuent à faire progresser la recherche en biologie cellulaire, en métabolomique et en biochimie.
Le MAP a en outre un rôle déterminant dans la recherche en métabolomique et en biochimie. En tant qu'antioxydant, il piège efficacement les radicaux libres et protège ainsi contre le dommage oxydatif. Ses propriétés anti-inflammatoires contribuent à réduire l'inflammation et des études ont mis en évidence sa capacité à stimuler la production de collagène. Le MAP sert aussi d'agent chélatant, ce qui élargit encore son domaine d'application à diverses études de recherche. Les multiples facettes du MAP en font un outil précieux pour les investigations scientifiques et contribuent à faire progresser la recherche en biologie cellulaire, en métabolomique et en biochimie.
Application
Le sel de sesquimagnésium hydraté de l′acide L-ascorbique 2-phosphate a été utilisé dans un milieu d′expansion de cellules souches mésenchymateuses (CSM) pour incuber des structures , et dans du milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) pour la culture de cellules de cordon ombilical humain et de cellules souches mésenchymateuses.
Biochem/physiol Actions
L′acide L-ascorbique 2-phosphate (AA2P) est utilisé dans la déphosphorylation biocatalytique destinée à la production d′électricité et dans les tests de détection électrochimiques. L′acide L-ascorbique 2-phosphate peut servir dans les applications de différenciation cellulaire et de modification de tissus. L′Asc-2P est employé dans les études de répression de gènes, par exemple la répression de l′expression de dickkopf-1 induite par la dihydrotestostérone.
Features and Benefits
- Produit pouvant être utilisé dans la recherche en biologie cellulaire, en métabolomique et en biochimie.
- Composé de grande qualité convenant à de multiples applications de recherche.
Other Notes
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe