Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
G5269
Sigma-Aldrich
Acide D-glucuronique
≥98% (GC)
Synonyme(s) :
Acide glucosiduronique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.14
Beilstein:
1727083
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (GC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 35 to 37°, c = 6% (w/v) in H2O (equilibrium value)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white to off-white
Pf
159-161 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2-,3+,4-,6+/m0/s1
Clé InChI
AEMOLEFTQBMNLQ-QIUUJYRFSA-N
Description générale
L'acide glucuronique est l'un des composants du squelette du xylane, une hémicellulose présente dans la paroi cellulaire des plantes.
Application
L'acide D-glucuronique a été utilisé :
  • dans un modèle humain in vitro de digestion
  • en tant que poudre de cellulose fibreuse, pour tester les préférences alimentaires des termites en conditions expérimentales
  • comme étalon pour quantifier l'acide glucuronique dans les échantillons d'urine
Actions biochimiques/physiologiques
Chez l'être humain, la conjugaison d'acide glucuronique avec les composés stéroïdiens et les médicaments est une étape importante dans les réactions métaboliques de phase II. Ceci influence le processus de biotransformation du composé.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
P Doig et al.
Infection and immunity, 55(6), 1517-1522 (1987-06-01)
The alginate produced by Pseudomonas aeruginosa has been reported to play a role in the adhesion of this bacterium to epithelial cell surfaces, although some controversy concerning this role exists. To clarify this controversy, we investigated the ability of alginate
Plant secondary metabolites compromise the energy budgets of specialist and generalist mammalian herbivores
Sorensen JS, et al.
Ecology, 86(1), 125-139 (2005)
Some organic acids acting as stimulants of recruitment and feeding for the Formosan subterranean termite (Isoptera: Rhinotermitidae)
Morales-Ramos JA, et al.
Sociobiology, 54(3), 861-861 (2011)
Use of LC-MS/MS for the open detection of steroid metabolites conjugated with glucuronic acid
Fabregat A, et al.
Analytical Chemistry, 85(10), 5005-5014 (2013)
J R Alonso-Fernandez et al.
Journal of clinical laboratory analysis, 24(2), 106-112 (2010-03-25)
We describe the history and current implementation of an inexpensive thin layer chromatography (TLC) method, vertical sandwich-type continuous/evaporative TLC with fixed mobile phase volume, that is convenient for detecting and identifying reducing sugars of clinical relevance in the paper-borne blood
Articles
Drug conjugate analysis and the enzymatic hydrolysis of glucuronides