Key Documents
544094
Sigma-Aldrich
Bis(trifluorométhane)sulfonimide lithium salt
99.95% trace metals basis
Synonyme(s) :
Bis(trifluorométhylsulfonyl)amine lithium salt, Bistrifluorométhanesulfonimidate de lithium
About This Item
Formule linéaire :
CF3SO2NLiSO2CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.09
Numéro Beilstein :
6625414
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99.95% trace metals basis
Pf
234-238 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Li]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Li/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
Clé InChI
QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le sel de lithium du bis(trifluorométhane)sulfonimide est un réactif synthétique.
Le LiTFSI présente une grande conductivité ionique et une grande stabilité électrochimique. Il est employé comme additif pour électrolyte dans les systèmes de stockage d'énergie.
Application
Le sel de lithium du bis(trifluorométhane)sulfonimide peut être utilisé dans les études suivantes :
  • Comme liquide ionique dans la préparation d′électrolytes polymères gélifiés (GPE) à l′aide d′une technique de coulage en solution.
  • Pour constituer un électrolyte non inflammable unique, thermiquement stable au-delà de 200 °C et possédant un nombre de transport remarquablement élevé, destiné aux batteries lithium-ion.
  • Comme électrolyte de batteries Li-O2.
  • Pour constituer les électrolytes polymères solides de batteries au lithium.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Nervous system
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Nurul Nadiah Sa'adun et al.
TheScientificWorldJournal, 2014, 254215-254215 (2014-11-29)
Gel polymer electrolytes (GPEs) are developed using poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate) [P(VP-co-VAc)] as the host polymer, lithium bis(trifluoromethane) sulfonimide [LiTFSI] as the lithium salt and ionic liquid, and 1-ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide [EMImTFSI] by using solution casting technique. The effect of ionic liquid
Dominica H C Wong et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(9), 3327-3331 (2014-02-12)
The flammability of conventional alkyl carbonate electrolytes hinders the integration of large-scale lithium-ion batteries in transportation and grid storage applications. In this study, we have prepared a unique nonflammable electrolyte composed of low molecular weight perfluoropolyethers and bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt.
Mario Marinaro et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 4, 665-670 (2013-11-10)
Aprotic rechargeable Li-O2 batteries are currently receiving considerable interest because they can possibly offer significantly higher energy densities than conventional Li-ion batteries. The electrochemical behavior of Li-O2 batteries containing bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt (LiTFSI)/tetraglyme electrolyte were investigated by galvanostatic cycling and
Efficiency improvement using bis (trifluoromethane) sulfonamide lithium salt as a chemical additive in porphyrin based organic solar cells
Arrechea S, et al.
Nanoscale, 8(41), 17953-17962 (2016)
Hangchao Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(37), e2001259-e2001259 (2020-08-01)
Lithium-metal batteries (LMBs) with high energy densities are highly desirable for energy storage, but generally suffer from dendrite growth and side reactions in liquid electrolytes; thus the need for solid electrolytes with high mechanical strength, ionic conductivity, and compatible interface
Articles
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.