Key Documents
289116
Sigma-Aldrich
Tétrachlorure de carbone
anhydrous, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Tétrachlorométhane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CCl4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.82
Numéro Beilstein :
1098295
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.32 (vs air)
Pression de vapeur
143 mmHg ( 30 °C)
91 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Impuretés
<0.002% water
<0.005% water (100 mL)
Indice de réfraction
n20/D 1.460 (lit.)
Point d'ébullition
76-77 °C (lit.)
Pf
−23 °C (lit.)
Densité
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5
Clé InChI
VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
Application
Le tétrachlorure de carbone a été utilisé dans le modèle d′induction de lésions hépatiques chez la souris par cette substance pour étudier les lésions et la régénération hépatiques.
Veuillez consulter www.aldrich.com/epaods concernant la demande d′informations concernant l′application de substances appauvrissant la couche d′ozone de l′EPA (Agence de protection de l′environnement des États-Unis)
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Mohammad Rafi et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(4) (2018-03-29)
Graphene oxide/poly(amidoamine) (GO/PAMAM) nanocomposite adsorbed high quantities of congo red (CR) anionic dye in 0.1 M NaCl solution, with the maximum adsorption capacity of 198 mg·g-1. The kinetics and thermodynamics of adsorption were investigated to elucidate the effects of pH
Cytokine treatment optimises the immunotherapeutic effects of umbilical cord-derived MSC for treatment of inflammatory liver disease
de Witte SF, et al
Stem Cell Research & Therapy, 8(1), 140-140 (2017)
Long non-coding RNA PVT1 activates hepatic stellate cells through competitively binding microRNA-152
Zheng J, et al.
Oncotarget, 7(39), 62886-62886 (2016)
Mari Saif et al.
Nature biomedical engineering, 4(8), 801-813 (2020-06-24)
Monitoring the progression of non-alcoholic fatty liver disease is hindered by a lack of suitable non-invasive imaging methods. Here, we show that the endogenous pigment lipofuscin displays strong near-infrared and shortwave-infrared fluorescence when excited at 808 nm, enabling label-free imaging of
Keywan Mortezaee et al.
Canadian journal of physiology and pharmacology, 1-12 (2015-11-18)
Melatonin is known for being beneficial in targeting liver diseases. This study aimed to investigate whether melatonin post-treatment is capable of rat carbon tetrachloride (CCl