Principaux documents
EHIFI-RO
Roche
Système pour PCR Expand High Fidelity
sufficient for ≤40 reactions (11732641001), sufficient for ≤200 reactions (11732650001), sufficient for ≤1,000 reactions (11759078001)
Synonyme(s) :
système pour pcr high fidelity, expand
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
41106300
Utilisation
sufficient for ≤1,000 reactions (11759078001)
sufficient for ≤200 reactions (11732650001)
sufficient for ≤40 reactions (11732641001)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 2,500 U (11759078001 [10x250 U])
pkg of 100 U (11732641001)
pkg of 500 U (11732650001 [2x250 U])
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
PCR: suitable
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le système pour PCR Expand High Fidelity est optimisé pour l′amplification efficace des fragments d′ADN jusqu′à 5 kb. Des produits de PCR allant jusqu′à 9 kb sont possibles, mais le rendement diminue avec la longueur des fragments d′ADN. Le système pour PCR Expand High Fidelity est composé d′un mélange enzymatique contenant de l′ADN polymérase Taq thermostable et une ADN polymérase thermostable à activité correctrice. La fidélité de la synthèse d′ADN avec le système pour PCR Expand High Fidelity est trois fois plus élevée que celle de l′ADN polymérase Taq. Il est recommandé d′utiliser une méthode de clonage T/A.
L′activité de polymérase 5′ → 3′ de l′ADN polymérases Taq et l′activité exonucléase 3′ → 5′ de la polymérase à activité correctrice se combinent pour améliorer la performance et les résultats ; l′activité exonucléase 3′ → 5′ augmente la fidélité de la synthèse de l′ADN d′un facteur trois par rapport à l′ADN polymérase Taq.
Application
Le système pour PCR Expand High Fidelity est un mélange d′enzymes donnant des résultats supérieurs, avec un rendement deux fois plus élevé et une fidélité trois fois supérieure par rapport à l′ADN polymérase Taq. Choisissez le système pour PCR Expand High Fidelity pour les applications de PCR les plus importantes avec des cibles d′ADN génomique allant jusqu′à 5 kb :
  • PCR
  • RT-PCR
Utilisez le système pour PCR Expand High Fidelity et le dNTPack avec un mélange prêt à l′emploi de nucléotides de qualité PCR.
Pour une simplicité maximale, optez pour le mélange maître High Fidelity pour PCR concentré 2x prêt à l′emploi.
Caractéristiques et avantages
Le système pour PCR Expand High Fidelity est un mélange de l′ADN polymérase Taq thermostable et d′une ADN polymérase thermostable à activité correctrice, pour maximiser le rendement et la fidélité. Il est optimisé pour l′amplification par PCR des fragments d′ADN jusqu′à 5 kb.
Utilisez 2,6 U pour une réaction standard de 50 μl.
Activité volumique : 3,5 U/μl
  • Utilisez une seule enzyme pour toutes les applications.
Bénéficiez d′un rendement élevé, d′une haute fidélité et de la polyvalence du système.
  • Détectez des produits de PCR
auparavant non détectables et évitez les résultats faux-négatifs.
  • Obtenez d′excellents résultats
à partir de petites quantités d′ADN de matrice.
Conditionnement
1 kit constitué de 4 éléments
Qualité
Chaque lot d′Expand High Fidelity est soumis à un test fonctionnel par PCR utilisant de l′ADN génomique humain et des amorces spécifiques pour les gènes de collagène (produit d′amplification : 1 kb) et de tPA (produit d′amplification : 4,8 kb).
Définition de l'unité
Activité volumique : 3,5 U/μl
Autres remarques
Pour la recherche en sciences de la vie uniquement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
L′utilisation de ce produit est protégée par des revendications de brevets américains et des revendications des brevets correspondants en dehors des États-Unis. L′achat de ce produit inclut une immunité limitée et non transférable contre les poursuites dans le cadre des revendications des brevets susmentionnés pour l′utilisation de cette seule quantité de produit pour les propres recherches internes de l′acheteur. Aucun droit en vertu d′une autre revendication de brevet, aucun droit d′appliquer une méthode brevetée et aucun droit d′assurer des services commerciaux de quelque nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l′acheteur contre rémunération ou une autre considération commerciale, n′est transmis expressément, par implication, ou par préclusion. Ce produit est réservé à la recherche. Les utilisations diagnostiques protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l′octroi d′une autre licence par Roche. Pour de plus amples informations sur les licences d′achat, contactez le Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Californie, 94404, USA.</ br>AVIS À L′ACHETEUR : LICENCE LIMITÉE<br />L′utilisation de ce produit est protégée par le brevet américain n° 6 127 155 et les revendications des brevets correspondants en dehors des États-Unis.  L′achat de ce produit inclut une immunité limitée et non transférable contre les poursuites dans le cadre des revendications des brevets susmentionnés pour l′utilisation de cette seule quantité de produit pour les propres recherches internes de l′acheteur.  Aucun droit en vertu d′une autre revendication de brevet et aucun droit d′assurer des services commerciaux de toute nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l′acheteur contre rémunération ou une autre considération commerciale, n′est transmis expressément, par implication ou par préclusion.  Ce produit est réservé à la recherche. Les utilisations diagnostiques humaines et vétérinaires protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l′octroi d′une autre licence par Roche.  Toutes les utilisations autres que la recherche interne et les utilisations diagnostiques humaines et vétérinaires protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l′octroi d′une autre licence par Thermo Fisher Scientific. Pour de plus amples informations sur l′achat de licences auprès de Roche, contactez le Licensing Department de Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, Californie 94588, USA ou de Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Allemagne.  Pour de plus amples informations sur l′achat de licences auprès de Thermo Fisher Scientific, contactez le Licensing Department de  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, Californie 92008, USA.
Expand is a trademark of Roche
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Expand High Fidelity Enzyme mix
  • Expand High Fidelity Buffer, with 15 mM MgCl2 10x concentrated
  • Expand High Fidelity Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Christopher L Corless et al.
The Journal of molecular diagnostics : JMD, 8(5), 604-612 (2006-10-27)
Oncogenic mutations of the receptor tyrosine kinase KIT contribute to the pathogenesis of gastrointestinal stromal tumors, systemic mastocytosis (SM), and some cases of acute myelogenous leukemia (AML). The D816V substitution in the activation loop of KIT results in relative resistance
Kristín Rós Kjartansdóttir et al.
PloS one, 10(12), e0144029-e0144029 (2015-12-03)
Human embryonic stem cell differentiation towards various cell types belonging to ecto-, endo- and mesodermal cell lineages has been demonstrated, with high efficiency rates using standardized differentiation protocols. However, germ cell differentiation from human embryonic stem cells has been very
Articles
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.