Produits Roche Life Science
Les percées scientifiques dépendent non seulement d'un esprit curieux et de connaissances approfondies des processus biologiques, mais également des outils moléculaires disponibles. Pour faire progresser vos recherches, vous devez souvent utiliser une approche diversifiée mettant en œuvre des analyses génomiques, protéomiques et cellulaires. Pour vous aider à réaliser votre prochaine grande découverte, nous vous proposons en exclusivité la gamme complète des réactifs biochimiques de Roche, ainsi qu'un large éventail de leurs produits de qPCR et de purification d'acides nucléiques. Dans un esprit d'innovation et de coopération, notre partenariat avec Roche associe de riches héritages et une recherche commune de l'excellence et de la qualité des produits pour vous proposer une expérience réellement fluide et une incomparable panoplie d'outils moléculaires avancés. Si vous souhaitez en savoir plus sur la force de notre collaboration exclusive avec Roche, nous vous invitons à consulter la page sur notre accord de distribution avec Roche.
Aperçu du contenu
En tant que pionnier et leader actuel de la PCR, Roche propose des produits pour la purification d'acides nucléiques, la PCR et la qPCR qui vous donnent l'assurance que vos recherches seront construites sur des fondations solides. De plus, notre gamme de réactifs pour la transfection d'ADN, l'isolement de cellules et les analyses fonctionnelles, ainsi que nos inhibiteurs de protéases et de phosphatases vous apportent des solutions à chaque étape de vos workflows d'expression de gènes et de protéines. Nous vous invitons à découvrir notre offre combinée pour savoir comment nous pouvons vous aider à progresser vers votre prochaine grande découverte.
Recherche en génomique
Protocoles et réactifs pour PCR, qPCR, RT-PCR, RT-qPCR et marquage à la DIG
Technique incontournable utilisée dans la quasi-totalité des laboratoires de biologie moléculaire, l'amplification en chaîne par polymérase (PCR pour "Polymerase Chain Reaction") est un moyen simple et peu coûteux d'amplifier des fragments d'ADN spécifiques de plusieurs ordres de grandeur. Nos kits spécialisés ont été optimisés pour diverses applications de PCR. La Taq ADN polymérase FastStart™, qui permet de préparer des réactions de PCR à température ambiante avec des réactifs pour PCR à démarrage à chaud, est également compatible avec les systèmes automatisés.
Que vous ayez besoin de produits Kapa Biosystems pour PCR pour l'extraction et l'amplification d'ADN ou de produits Kapa pour qPCR et qRT-PCR utilisant des réactifs SYBR® Green, nous répondons à tous vos besoins. Les réactifs pour qPCR à base de SYBR® Green utilisent un colorant fluorescent qui se lie aux molécules d'ADN double brin pour quantifier l'ADN amplifié. Les réactifs pour qPCR à base de sondes tels que le mélange maître FastStart™ Universal Probe (avec ROX) fonctionnent sur tous les appareils de PCR en temps réel nécessitant une normalisation au ROX. Pour les applications de RT-PCR et de qRT-PCR, le kit Transcriptor One-Step RT-PCR assure une analyse rapide, sensible et spécifique de l'ARN par RT-PCR en point final. Enfin, le système DIG convient aux autres applications de marquage d'acides nucléiques nécessitant une hybridation sur membrane ou une hybridation in situ.
Recherche en protéomique
Protocoles et réactifs pour la stabilisation des protéines
La dégradation ou l'agrégation de la protéine d'intérêt peut compromettre sa fonction et sa structure d'ensemble ; il est donc indispensable de prévenir ces phénomènes. Une solution consiste à ajouter des inhibiteurs de protéases et de phosphatases dans les tampons et les solutions. Cités dans de nombreux articles, les inhibiteurs de protéases et de phosphatases PhosSTOP™ et cOmplete™ de Roche sont des formulations en pastilles polyvalentes et faciles à utiliser, qui inhibent respectivement une vaste gamme de protéases et de phosphatases. Chaque pastille hydrosoluble de cocktail d'inhibiteurs de protéases cOmplete™ contient un mélange d'inhibiteurs de métalloprotéases, de protéases à sérine et de protéases à cystéine qui permet de protéger les protéines isolées à partir de la quasi-totalité des cellules ou des tissus. Quant à la pastille de cocktail d'inhibiteurs de phosphatases PhosSTOP™, c'est une formulation hydrosoluble à dissolution rapide qui contient un mélange exclusif d'inhibiteurs de phosphatases acides et alcalines, de phosphatases à sérine/thréonine et de phosphatases à tyrosine.
Recherche sur les cellules
Protocoles et réactifs pour l'analyse des fonctions cellulaires, l'isolement des cellules et la transfection
Consistant à introduire de l'ADN ou de l'ARN dans des cellules eucaryotes, la transfection est une technique largement utilisée pour l'étude et la modulation de l'expression des gènes. Créés pour offrir une efficacité de transfection, une facilité d'utilisation et une reproductibilité optimales, les réactifs de transfection X-tremeGENE™ permettent d'obtenir une meilleure viabilité cellulaire et des résultats plus pertinents sur le plan physiologique dans les expériences de transfection et de répression de l'expression génique par pARNi (siRNA). Si de nombreuses techniques permettent de générer des données à partir de populations de cellules hétérogènes, il est souvent plus utile de séparer les sous-types de cellules et de les analyser individuellement. Les enzymes Liberase™ et collagénase de qualité recherche peuvent être utilisées avec divers types de cellules et de tissus différents. Il est également très utile d'élucider les fonctions cellulaires pour évaluer la santé des cellules ou déterminer si un candidat-médicament potentiel présente un risque de cytotoxicité. La gamme de réactifs biochimiques Roche inclut des kits ELISA optimisés qui permettent de mesurer la prolifération et la mort cellulaires.
Partenaires spécialisés dans le matériel de laboratoire
Nous sommes fiers d'être le partenaire d'entreprises renommées pour mettre à votre disposition un matériel de laboratoire de la plus haute qualité. Parmi nos partenaires spécialisés dans le matériel de laboratoire, citons Brand®, Corning®, Cytiva™ et Eppendorf® dont nous vous proposons les gammes de produits. Explorez ces offres de produits pour trouver le matériel de laboratoire adéquat.
Verrerie et articles en matière plastique, solutions de stockage pour le laboratoire, distributeurs sur flacon, pipettes et pointes de pipette, cuvettes, et consommables pour PCR et culture cellulaire des marques Brand® GmbH et BrandTech® pour les laboratoires.
Matériel de laboratoire en verre et en plastique, membranes de filtration, fournitures pour la culture cellulaire et équipement pour les sciences de la vie de marque Corning®.
Produits Cytiva™ pour la recherche en drug discovery et les procédés de fabrication de molécules thérapeutiques, comprenant les produits de filtration pour le laboratoire Whatman®, les colonnes et résines de chromatographie Amersham™, des réactifs de culture tissulaire et des produits pour la préparation d'échantillons, le blotting et l'analyse.
Tubes coniques et de microcentrifugation, pipettes et pointes de pipette, distributeurs, centrifugeuses, plaques de microtitration, agitateurs, spectromètres et équipement de PCR de marque Eppendorf® pour les laboratoires.
Ressources produits apparentées
- Tissue Dissociation Guide: Collagenase, Dispase, and Liberase Enzyme Types
Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
- Roche PCR Reagents and PCR Protocols
Comprehensive selection guide to Roche polymerase chain reaction (PCR) reagents and their applications.
- Roche Protein Stabilization Reagents
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
- Digoxigenin (DIG) Labeling Methods
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
- X-tremeGENE™ Transfection Reagents Comparison Guide
Explore our X-tremeGENE™ transfection reagent recommendations guide for the cell type and application best suited for your specific needs.
- Hot Start PCR
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.