Principaux documents
71842
Sigma-Aldrich
Mélange maître KOD HotStart
ready-to-use solution, Ready-to-use 2X mixture, containing KOD Hot Start DNA Polymerase, two monoclonal antibodies, ultrapure deoxynucleotides, and reaction buffer with MgSO4, optimized for convenient high fidelity PCR., suitable for PCR
Synonyme(s) :
High fidelity master mix, Hot start PCR, Hot start master mix
About This Item
Code UNSPSC :
41105500
Nomenclature NACRES :
NA.55
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
ready-to-use solution
Utilisation
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions
Caractéristiques
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
Technique(s)
PCR: suitable (2X PCR Master Mix for high fidelity)
PCR: suitable
Entrée
purified DNA
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le mélange maître à démarrage à chaud KOD HotStart est un mélange prêt à l'emploi concentré 2 × optimisé pour simplifier la réalisation des PCR haute fidélité. Il utilise une ADN polymérase à faible taux d'erreurs et permet d'obtenir une très grande précision lors de la réplication de l'ADN d'intérêt. Il contient l'ADN polymérase à démarrage à chaud KOD HotStart, deux anticorps monoclonaux, des dNTP ultra purs et un tampon de réaction au MgSO4. Ce mélange convient parfaitement aux applications de PCR à haut débit.
Le mélange maître à démarrage à chaud KOD HotStart est un mélange prêt à l'emploi concentré 2 × optimisé pour simplifier la réalisation des PCR haute fidélité. Il utilise une ADN polymérase à faible taux d'erreurs et permet d'obtenir une très grande précision lors de la réplication de l'ADN d'intérêt. Le mélange contient l'ADN polymérase à démarrage à chaud KOD HotStart, deux anticorps monoclonaux, des désoxynucléotides ultrapurs et un tampon de réaction au MgSO4. Les anticorps monoclonaux inhibent les activités ADN polymérase et 3′→5′ exonucléase à température ambiante.
Application
Le mélange maître KOD HotStart a été utilisé dans les situations suivantes :
  • obtention d'un produit de PCR pour le dosage de la T7 endonucléase I (T7EI)[1]
  • amplification de l'ADN isolé du champignon à activité antimicrobienne Chrysosporium multifidum[2]
  • amplification par PCR d'ADNc[3]
  • PCR en deux étapes pour l'amplification de la séquence cible suivie de son insertion dans un vecteur[4]
Caractéristiques et avantages
  • Optimisation de la précision, du rendement et de la processivité des ADN polymérases à activité correctrice disponibles dans le commerce
  • Amplification de matrices d'ADN génomique mesurant jusqu'à 12 kpb
  • Amplification de plasmides et de matrices d'ADN lambda mesurant jusqu'à 21 kpb
  • Plus d'erreurs d'amorçage ni de formation de dimères d'amorces
  • Facilité de mise en place à température ambiante, compatible avec l'automatisation
  • Tampon KOD HotStart® garantissant des performances de PCR optimales sur diverses cibles
  • Spécificité, fidélité et rendement élevés lors des PCR
  • Facilité d'utilisation optimisée et reproductibilité des données
  • Mise en place simplifiée et gain de temps
  • Grande homogénéité et très faible risque contamination
* Produit fabriqué par Toyobo et distribué par Merck KGaA Darmstadt (Allemagne) et ses filiales (sauf au Japon).
Remarque : L'achat de ce produit inclut une immunité contre les poursuites dans le cadre des brevets mentionnés dans la notice du produit, pour l'utilisation de la seule quantité achetée pour les propres recherches de l'acheteur. Aucun autre droit de brevet (tel que les droits de brevet concernant la nucléase 5′) n'est transféré expressément, implicitement ou par préclusion. Pour de plus amples informations sur l'achat de licences, contacter le directeur des licences : Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, États-Unis.
Composants
  • 2 × 1,25 ml ou 10 × 1,25 ml de mélange maître KOD HotStart
Références :
Kitabayashi, M., et al. 2002. Biosci. Biotechnol. Biochem.66 (10), 2194. Fujii, S., et al. 1999. J. Mol.
Avertissement
Toxicité : manipulation standard (A)
Définition de l'unité
Une unité est définie comme la quantité d'enzyme qui catalyse l'incorporation de 10 nmol de dNTP sous une forme non soluble aux acides en 30 min à 75 °C, dans une réaction contenant du Tris-HCl 20 mM (pH 7,5 à 25 °C), du MgCl₂ 8 mM, du DTT 7,5 mM, 50 µg/ml de BSA, du dATP, du dCTP, du dGTP et du dTTP (mélange de dTTP non marqué et de [3H]dTTP), 150 µM chacun, et 150 µg/ml d'ADN de thymus de veau activé.
Autres remarques
Il vous suffit d'ajouter le mélange maître KOD HotStart® à un même volume de l'échantillon contenant la matrice d'ADN et les amorces. Le mélange réactionnel dilué final contient 1 U d'ADN polymérase KOD HotStart® par volume réactionnel de 50 μl. Le plus petit conditionnement disponible contient suffisamment de mélange maître pour réaliser 100 réactions de 50 µl ou 250 réactions de 20 µl, tandis que le plus grand conditionnement permet de réaliser 500 réactions de 50 µl ou 1 250 réactions de 20 µl.
Informations légales
* Produit fabriqué par Toyobo et distribué par Merck KGaA Darmstadt (Allemagne) et ses filiales (sauf au Japon). Remarque : L'achat de ce produit inclut une immunité contre les poursuites dans le cadre des brevets mentionnés dans la notice du produit, pour l'utilisation de la seule quantité achetée pour les propres recherches de l'acheteur. Aucun autre droit de brevet (tel que les droits de brevet concernant la nucléase 5′) n'est transféré expressément, implicitement ou par préclusion. Pour de plus amples informations sur l'achat de licences, contacter le directeur des licences : Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, États-Unis.
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yesenia Correa et al.
PloS one, 14(12), e0218837-e0218837 (2019-12-21)
The gut microbiota of insects is composed of a wide range of microorganisms which produce bioactive compounds that protect their host from pathogenic attack. In the present study, we isolate and identify the fungus Chrysosporium multifidum from the gut of
Adam S Dingens et al.
Cell host & microbe, 21(6), 777-787 (2017-06-06)
Precisely defining how viral mutations affect HIV's sensitivity to antibodies is vital to develop and evaluate vaccines and antibody immunotherapeutics. Despite great effort, a full map of escape mutants has not been delineated for an anti-HIV antibody. We describe a
Michael B Doud et al.
Viruses, 8(6) (2016-06-09)
Influenza genes evolve mostly via point mutations, and so knowing the effect of every amino-acid mutation provides information about evolutionary paths available to the virus. We and others have combined high-throughput mutagenesis with deep sequencing to estimate the effects of
Jesse D Bloom
Molecular biology and evolution, 31(8), 1956-1978 (2014-05-27)
All modern approaches to molecular phylogenetics require a quantitative model for how genes evolve. Unfortunately, existing evolutionary models do not realistically represent the site-heterogeneous selection that governs actual sequence change. Attempts to remedy this problem have involved augmenting these models
John A Burns et al.
Nucleic acids research, 38(22), 8178-8187 (2010-08-13)
O(6)-Methylguanine (O(6)-meG), which is produced in DNA following exposure to methylating agents, instructs human RNA polymerase II to mis-insert bases opposite the lesion during transcription. In this study, we examined the effect of O(6)-meG on transcription in human cells and
Articles
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
Contenu apparenté
Efficiently amplify your samples with confidence using KOD One™ PCR Master Mix for ultra-fast PCR with one of the fastest elongation rates available for high fidelity polymerases.
Efficiently amplify your samples with confidence using KOD One™ PCR Master Mix for ultra-fast PCR with one of the fastest elongation rates available for high fidelity polymerases.
Efficiently amplify your samples with confidence using KOD One™ PCR Master Mix for ultra-fast PCR with one of the fastest elongation rates available for high fidelity polymerases.
Amplifiez efficacement vos échantillons en toute confiance en utilisant le mélange maître pour PCR KOD One™ pour des PCR ultra-rapides avec l'une des vitesses d'élongation les plus élevées disponibles pour les polymérases à haute fidélité.
Afficher tout
Questions
  1. What is the thermocycling condition for the PCR reaction?
    1 answer
    1. The thermocycling conditions will be somewhat dependent on the primers used in the reaction. See the image below for the standard reaction setup and cycling conditions. These recommendations are suitable for most primer/template combinations, however there are exceptions. To review the full product information, including primer considerations, please see the link below. Navigate to the User Protocol titled "TB506 KOD Hot Start Master Mix": https://www.emdmillipore.com/product/KOD-Hot-Start-Master-Mix,EMD_BIO-71842?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#documentation
      Please refer to page 2 and 3 of the document.
      James-Dependent upon primers
      https://www.emdmillipore.com/product/KOD-Hot-Start-Master-Mix,EMD_BIO-71842?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#documentation