11667289001
Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
anionic, electrophoresis grade
Synonyme(s) :
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Sodium lauryl sulfate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (GC)
Forme
powder
Poids mol.
288.38 g/mol
Conditionnement
pkg of 1 kg
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Solubilité
H2O: soluble (clear solution (100 mg/ml in H2O))
Absorption
≤0.1 at 280 nm in water at 30 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Qualité
Contaminants: ≤5 ppm Pb (AA), ≤0.5% Cl (AA)
C12 fatty acids: >97% (after saponification)
Ease of removal*: –
Critical micellar concentration: 8.3 mM at +25°C
Formula: C12H25NaSO4
Notes préparatoires
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2