Principaux documents
05030
Sigma-Aldrich
Dodécylsulfate de sodium solution
greener alternative
BioUltra, for molecular biology, 20% in H2O
Synonyme(s) :
Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate solution
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11OSO3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.38
Beilstein:
3599286
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
eCl@ss :
39093306
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
for molecular biology
Description
anionic
Gamme de produits
BioUltra
Forme
liquid
Poids mol.
288.38 g/mol
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
20% in H2O
Technique(s)
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Solubilité
distilled water: soluble
Densité
1.03 g/mL at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.5
λ: 280 nm Amax: ≤0.3
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Autre catégorie plus écologique
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins l′un des douze principes pour une chimie verte. Ce produit est utilisé comme tensioactif, pour améliorer la catalyse. Cliquez ici pour de plus amples informations.
Application
Attention
Remarque concernant l′apparence : peut former à basse température un précipité, qui peut être redissout par chauffage (15 minutes à 40 °C).
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lan Zhang et al.
BMC cancer, 14, 885-885 (2014-11-28)
Upregulator of cell proliferation 4 (URG4) has been implicated in the oncogenesis of certain cancers. However, the correlation between URG4 expression and clinicopathological significance in human cancer remains unclear. Therefore, this study investigated its expression and clinicopathological significance in cervical
Carolina Ceballos-Diaz et al.
Molecular neurodegeneration, 10, 25-25 (2015-07-15)
UBQLN2 mutations have recently been associated with familial forms of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and ALS-dementia. UBQLN2 encodes for ubiquilin-2, a member of the ubiquitin-like protein family which facilitates delivery of ubiquitinated proteins to the proteasome for degradation. To study
Jennifer Hirst et al.
Human molecular genetics, 24(17), 4984-4996 (2015-06-19)
Adaptor proteins (AP 1-5) are heterotetrameric complexes that facilitate specialized cargo sorting in vesicular-mediated trafficking. Mutations in AP5Z1, encoding a subunit of the AP-5 complex, have been reported to cause hereditary spastic paraplegia (HSP), although their impact at the cellular
Gerwin Heller et al.
Oncotarget, 6(1), 394-408 (2014-12-17)
In our study, we investigated the role of ZNF677 in non-small cell lung cancers (NSCLC). By comparing ZNF677 expression in primary tumor (TU) and in the majority of cases also of corresponding non-malignant lung tissue (NL) samples from > 1,000
Paolo Ceppi et al.
Nature communications, 5, 5238-5238 (2014-11-05)
CD95 (APO-1/Fas) is a death receptor used by immune cells to kill cancer cells through induction of apoptosis. However, the elimination of CD95 or its ligand, CD95L, from cancer cells results in death induced by CD95R/L elimination (DICE), a type