Key Documents
8.17034
SAFC
Dodécylsulfate de sodium
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur.
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Sodium Dodecyl Sulfate, Dodécyl sulfate sodium salt, Dodécylsulfate de sodium, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11OSO3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.38
Numéro Beilstein :
3599286
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-788-1
Agence
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
pH
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
204-207 °C (lit.)
Température de transition
flash point >150 °C
Solubilité
>130 g/L
Densité
1.1 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le dodécylsulfate de sodium est un tensioactif anionique qui est utilisé dans une multitude de préparations pharmaceutiques et cosmétiques, essentiellement comme agent tensioactif ou émulsionnant dans les formes semi-solides.
Détergent anionique
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
338.0 °F
Point d'éclair (°C)
170 °C