Merck
AccueilProduitsChimie et produits biochimiquesProduits biochimiquesDétergents - anioniques, cationiques, zwittérioniques et antimousse
Détergents - anioniques, cationiques, zwittérioniques et antimousse
Les détergents sont des tensioactifs (surfactants), à savoir des composés qui diminuent la tension superficielle entre deux liquides ou entre un liquide et un solide en solubilisant les molécules hydrophobes. Ces agents de surface solubles dans l'eau sont composés d'une partie hydrophobe, généralement une longue chaîne alkyle, fixée à des groupements fonctionnels hydrophiles ou améliorant la solubilité dans l'eau. Les détergents sont couramment employés en biochimie, en biologie cellulaire et en biologie moléculaire pour la lyse cellulaire, la purification de protéines et des lipides, la cristallisation des protéines et la réduction de la coloration de fond dans les expériences de transfert sur membrane ("blotting").   
Nous proposons une large gamme de détergents et de tensioactifs biologiques pour répondre à vos besoins en matière de recherche et de production. Cette gamme inclut des alternatives biodégradables conformément à la méthode 301F de l'OCDE, notamment les tensioactifs TERGITOL™ 15-S et ECOSURF™. Notre gamme de détergents inclut : des détergents anioniques, des détergents cationiques, des détergents zwitterioniques, des détergents non ioniques et des agents antimousse. Notre offre de produits chimiquement stables va de la qualité "réactif" pour un usage général en laboratoire, à des qualités hautement purifiées pour les applications les plus exigeantes. Nous les proposons aussi bien en vrac que sur mesure : vous disposez ainsi du même produit de l'échelle du laboratoire à la production à grande échelle sous certification ISO 90001:2008.
Pour en savoir plus
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Détergents ioniques
Les détergents ioniques contiennent une tête polaire anionique ou cationique et possèdent une charge nette. Leur queue hydrophobe est soit une chaîne hydrocarbonée droite, comme dans le dodécylsulfate de sodium (SDS) et le bromure de cétyltriméthylammonium (CTAB), soit un groupement stéroïdien rigide, comme dans les sels biliaires. Les détergents ioniques sont extrêmement efficaces pour solubiliser les protéines membranaires, mais presque toujours dénaturants à un certain degré. Les sels biliaires sont des détergents anioniques dont le squelette est constitué de groupements stéroïdiens rigides, par exemple les sels sodiques de l'acide cholique et de l'acide désoxycholique. En raison de leur structure plane, ces molécules ont une face polaire et une face non polaire. Par conséquent, leur concentration micellaire critique (CMC) est élevée et leurs micelles sont petites, ce qui les rend faciles à éliminer par dialyse.
Détergents non ioniques
Les détergents non ioniques contiennent une tête polaire hydrophile non chargée qui est constituée de groupements polyoxyéthylène, comme dans les détergents BRIJ® et Triton™, ou de groupements glycosidiques, comme dans l'octylglucoside et le dodécylmaltoside. Puisque les détergents non ioniques perturbent les interactions lipides/lipides et lipides/protéines, mais pas les interactions protéines/protéines, ils sont considérés comme non dénaturants. Ainsi, ces détergents doux sont largement utilisés pour isoler les protéines membranaires dans leur forme bioactive. Les sels ont un effet minime sur la taille micellaire des détergents non ioniques, contrairement aux détergents ioniques.
Détergents zwitterioniques
Les détergents zwitterioniques cumulent les caractéristiques des détergents ioniques et non ioniques. Comme les détergents non ioniques, ils ne possèdent pas de charge nette, manquent de conductivité et de mobilité électrophorétique et ne se fixent pas aux résines échangeuses d'ions. Par conséquent, ils sont souvent utilisés à la place des détergents non ioniques en chromatographie d'échange d'ions, en électrophorèse et en focalisation isoélectrique. Cependant, comme les détergents ioniques, ils sont efficaces pour perturber les interactions protéines/protéines. Les détergents zwitterioniques à base de stéroïde tels que le CHAPS sont moins dénaturants que les détergents zwitterioniques à chaîne linéaire (p. ex. oxyde de dodécyldiméthyldiamine).
Ressources produits apparentées
  • Application Note: Comparison of Greener Detergents in Mammalian Cell Lysis & Downstream Applications
    In this application note, the capabilities of alternative detergents for effective mammalian cell lysis and downstream applications were assessed and compared to detergents commonly used: IGEPAL® CA-630, Triton™ X-100 and Triton™ X-114.
  • Poster: Biological Detergents
    This poster is an introduction to different types of detergents, their properties, and their applications in scientific research areas.
  • Article: Solubilization of Membrane Proteins
    Detergents solubilize membrane proteins for investigation, with detergent removal necessary for further characterization.
  • REACH Update: Using Surfactants like Triton™ X-100?
    Explore our comprehensive portfolio of detergents and surfactants as possible Triton X-100 alternatives for your research applications before the REACH Annex 14 ban takes effect.
  • Flyer: Greener Surfactants – The New Detergents that Degrade
    These surfactants are part of our growing portfolio of sustainable products and solutions that are designed to help you reduce the ecological impact of your research. While they are aligned with “The 12 Principles of Green Chemistry”, our greener alternatives still deliver excellent quality and efficacy to meet the highest standards in research and production.
  • Flyer: Biodegradable Greener Surfactants
    To aid you in reducing the environmental footprint of your research, we offer greener surfactants aligned with the “Design for Degradation” principle of The 12 Principles of Greener Chemistry.
  • Guide: Detergents
    Discover more about the properties, classifications, and uses of detergents in biological systems as a guideline for choosing the right detergent for your application.