8.51013
HATU
for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
HATU, 1-[Bis(diméthylamino)méthylène]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxyde hexafluorophosphate, N-[(Diméthylamino)-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridin-1-ylméthylène]-N-méthylméthanaminium hexafluorophosphate N-oxyde
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
HATU, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
186 °C (decomposes)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[n]1(nnc2c1nccc2)[O+]=C(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C10H15N6O/c1-14(2)10(15(3)4)17-16-9-8(12-13-16)6-5-7-11-9/h5-7H,1-4H3/q+1
Clé InChI
WXIONIWNXBAHRU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Protocoles associés et articles techniques
Guide de sélection des réactifs de couplage
Références bibliographiques
[1] L. A. Carpino (1993) J. Am. Chem. Soc., 115, 4397.
[2] F. Albericio, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 9678.
[3] J. A. Carpino, et al., in "Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 3rd International Symposium", R. Epton (Ed.), Mayflower Worldwide Ltd., 1994, pp. 95.
Liaison
Remarque sur l'analyse
Apparence de la substance (aspect) : poudre
Identité (IR) : test réussi
Identité (RMN, 1H) : test réussi
Solubilité (1 mmole dans 2 ml de DMF) : clairement soluble
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Novabiochem® propose un grand nombre de réactifs de couplage pour l'activation in situ. Les réactifs d'activation in situ sont faciles à utiliser, réagissent rapidement (même avec les acides aminés encombrés stériquement) et leur utilisation n'entraîne généralement pas de réactions secondaires.
Novabiochem® propose un grand nombre de réactifs de couplage pour l'activation in situ. Les réactifs d'activation in situ sont faciles à utiliser, réagissent rapidement (même avec les acides aminés encombrés stériquement) et leur utilisation n'entraîne généralement pas de réactions secondaires.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Novabiochem® propose un grand nombre de réactifs de couplage pour l'activation in situ. Les réactifs d'activation in situ sont faciles à utiliser, réagissent rapidement (même avec les acides aminés encombrés stériquement) et leur utilisation n'entraîne généralement pas de réactions secondaires.