445460
HATU
97%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphate, N-[(Dimethylamino)-1H-1,2,3-triazolo-[4,5-b]pyridin-1-ylmethylene]-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate N-oxide
About This Item
product name
HATU, 97%
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Pf
183-185 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[C+](N(C)C)n1n[n+]([O-])c2ncccc12
InChI
1S/C10H15N6O.F6P/c1-13(2)10(14(3)4)15-8-6-5-7-11-9(8)16(17)12-15;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
FKBFHOSFPRWJNV-UHFFFAOYSA-N
Application
Synthesis of Aurora A kinase inhibitors
HPLC assay to determine D- and L- acid enantiomers in human plasma
Amide bond formation reactions
Catalyst for:
Selective acylation
Selecocyclization-oxidation deselenation sequence
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable