8.51085
COMU
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
COMU, 1-[(1-(Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy)-dimethylamino-morpholino)] uronium hexafluorophosphate
About This Item
Produits recommandés
product name
COMU, 1-[(1-(Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy) dimethylaminomorpholino)] uronium hexafluorophosphate Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
>140 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C12H19N4O4.F6P/c1-4-19-11(17)10(9-13)14-20-12(15(2)3)16-5-7-18-8-6-16;1-7(2,3,4,5)6/h4-8H2,1-3H3;/q+1;-1/b14-10-;
Clé InChI
GPDHNZNLPKYHCN-DZOOLQPHSA-N
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] A. El-Faham, et al. (2009) Chem. Eur. J., 15, 9404.
[2] A. El-Faham & F. Albericio (2010) J. Pept. Sci., 16, 6.
[3] Jean-d′Amour, et al. (2011) Org. Lett., 13, 2988.
Application
- Re-evaluating the stability of COMU in different solvents: This study highlights the robust stability and effectiveness of COMU, promoting its use in various peptide synthesis scenarios, enhancing both scalability and environmental friendliness (Kumar et al., 2017).
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (10% in acetonitrile): clear
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Novabiochem® propose un grand nombre de réactifs de couplage pour l'activation in situ. Les réactifs d'activation in situ sont faciles à utiliser, réagissent rapidement (même avec les acides aminés encombrés stériquement) et leur utilisation n'entraîne généralement pas de réactions secondaires.
Novabiochem® propose un grand nombre de réactifs de couplage pour l'activation in situ. Les réactifs d'activation in situ sont faciles à utiliser, réagissent rapidement (même avec les acides aminés encombrés stériquement) et leur utilisation n'entraîne généralement pas de réactions secondaires.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Novabiochem® propose un grand nombre de réactifs de couplage pour l'activation in situ. Les réactifs d'activation in situ sont faciles à utiliser, réagissent rapidement (même avec les acides aminés encombrés stériquement) et leur utilisation n'entraîne généralement pas de réactions secondaires.