Key Documents
8.01550
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2-methylpropane
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Chloro-2-methylpropane, tert-Butyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H9Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
208-066-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
350 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
540 °C
Puissance
2425 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.8-10.1 % (v/v)
Pf
-28 °C
Température de transition
flash point -27 °C
Densité
0.84 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
Clé InChI
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.842 - 0.844
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-26 °C - closed cup