A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)3CBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.02
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
208-065-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidervapor pressure
179.9 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
mp
-20 °C
transition temp
flash point 16 °C
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrC(C)(C)C
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChI key
RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.215 - 1.225
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.215 - 1.225
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-2-methylpropane
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup