Key Documents
19780
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2-methylpropane
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
tert-Butyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.57
Numéro Beilstein :
1730872
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
3.2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
4.82 psi ( 20 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
≥99.0% (GC)
Résidus d'évap.
≤0.01%
Indice de réfraction
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.385
Point d'ébullition
51-52 °C (lit.)
Pf
−25 °C (lit.)
Densité
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤2 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
Clé InChI
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Youngseon Shim et al.
The journal of physical chemistry. B, 112(9), 2637-2643 (2008-02-14)
The S(N)1 ionization reaction RX --> R(+) + X(-) for 2-chloro-2-methylpropane in ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ([emim](+)P(-)(6)) is studied via molecular dynamics computer simulations. By employing a two-state valence-bond description for electronic structure variations of the reaction complex, the free
Maria C Mavroudi et al.
Electrophoresis, 35(18), 2573-2578 (2014-05-24)
The aim of the present study is the CE performance evaluation for the separation of 2-arylpropionic acid nonsteroidal anti-inflammatory drugs. In particular, the separation of indoprofen, carprofen, ketoprofen, ibuprofen, and flurbiprofen was obtained by supporting the BGE either with SDS