Key Documents
295469
Sigma-Aldrich
2-Methylpropene
99%
Synonyme(s) :
Isobutylene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
56.11
Numéro Beilstein :
773645
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3278 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
99%
Température d'inflammation spontanée
869 °F
Point d'ébullition
−6.9 °C (lit.)
Pf
−140 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)=C
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3
Clé InChI
VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-methylpropene is used to synthesize S-(+)-2,2-Dimethylcyclopropane carboxylic acid via asymmetric cyclopropanation reaction.
Application
2-Methylpropene can be used in the following reactions:
  • Asymmetric synthesis of S-(+)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylic acid, a key building block for the synthesis of cilastatin.
  • Alkylation of p-xylene to form t-butyl-p-xylene catalyzed by a heteropolyacid.
  • Synthesis of poly(2-methylpropene) or polyisobutene.
Conditionnement
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a brass needle valve with a male 1/4" NPTF outlet thread installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
En option
Raccord cannelé
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-112.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-80 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Selective alkylation of p-xylene with 2-methylpropene by 12-tungstophosphoric acid.
Soeda H, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 23(5), 909-912 (1994)
The synthesis of S-(+)-2, 2-dimethylcyclopropane carboxylic acid: a precursor for cilastatin.
Wang Q, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(22), 3971-3977 (1998)
The synthesis of S-(+)-2, 2-dimethylcyclopropane carboxylic acid: a precursor for cilastatin
Wang Q, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9, 3971-3977 (1998)
Molybdenum (III) Compounds as Catalysts for 2?Methylpropene Polymerization.
Hijazi A K, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(38), 7290-7292 (2007)
Solvent?Ligated Copper (II) Complexes for the Homopolymerization of 2?Methylpropene.
Li Y, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 14(26), 7997-8003 (2008)