Principaux documents
441201-M
Millipore
MACERASE Pectinase, Rhizopus sp.
Useful in isolating intact cells and protoplasts from higher plants. Note: 1 KU = 1000 units.
Synonyme(s) :
MACERASE Pectinase, Rhizopus sp.
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.54
Forme
solid
Activité spécifique
≥3000 units/g dry wt.
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
pale amber
Solubilité
water: 1 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Useful in isolating intact cells and protoplasts from higher plants.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Définition de l'unité
One unit is a measure of the macerating activity on potato tuber disks as determined by loss of weight at 40°C, pH 5.0.
Autres remarques
Shi, H., et al. 2003. Plant Cell15, 19.
Gomez-Maldonado, J., et al. 2001. Plant Mol. Biol. Reporter 19, 361.
Takebe, I. 1968. Plant Cell Physiol.9, 115.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable