Principaux documents
P2611
Sigma-Aldrich
Pectinase from Aspergillus aculeatus
greener alternative
aqueous solution, ≥3,800 units/mL
Synonyme(s) :
Pectinex® Ultra SPL
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Forme
aqueous solution
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥3,800 units/mL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l′environnement et conformes à au moins un des douze principes de la chimie verte. L′efficacité énergétique de ce produit et la quantité de déchets générés lors de son utilisation dans le domaine de la recherche sur l′éthanol cellulosique ont été améliorées. Pour de plus amples informations, consultez l′article dans le bulletin Biofiles et Enzymes pour la recherche sur les énergies alternatives.
Application
La pectinase est une enzyme issue d′Aspergillus aculeatus qui est utilisée dans la préparation des protoplastes pour dégrader la paroi cellulaire avant l′isolement des organelles. Elle a été utilisée pour la saccharification partielle des glucides. Les pectinases peuvent être utilisées pour étudier leur rôle dans l′invasion des tissus de plantes par les phytopathogènes, pour examiner la détérioration des produits agricoles, et dans diverses applications de traitement des denrées alimentaires et de biotechnologie des plantes. La pectinase, produit P2611, a été utilisée pour traiter des disques découpés dans la cinquième feuille de plantes de type sauvage et sitiens.
Actions biochimiques/physiologiques
La pectinase est une préparation active d′enzymes pectolytiques produites par une souche sélectionnée d′Aspergillus aculeatus qui contient principalement la pectine trans-éliminase, la polygalacturonase et la pectine estérase, ainsi qu′une faible quantité d′hémicellulases et de cellulases. La pectinase hydrolyse la pectine, composant de la paroi cellulaire. Elle peut s′attaquer à la pectine méthyl-estérifiée ou à la pectine désestérifiée. Ce produit est une source d′activité de pectinase, qui comporte également des activités de cellulase et d′hémicellulase.
Autres remarques
Informations légales
Un produit de Novozyme Corp.
Pectinex is a registered trademark of Novozymes Corp.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Katrien Curvers et al.
Plant physiology, 154(2), 847-860 (2010-08-17)
A mutant of tomato (Solanum lycopersicum) with reduced abscisic acid (ABA) production (sitiens) exhibits increased resistance to the necrotrophic fungus Botrytis cinerea. This resistance is correlated with a rapid and strong hydrogen peroxide-driven cell wall fortification response in epidermis cells
J Ortiz-Solà et al.
International journal of food microbiology, 314, 108392-108392 (2019-11-08)
Strawberry production and exports have been increasing in Spain in recent decades. However, little information is available about their microbiological quality. Due to the growing concern about the microbial safety of these fruits, the objective of this investigation was to
Sheikh Md Rajiuddin et al.
Frontiers in microbiology, 11, 516445-516445 (2020-10-13)
Consumption of dates has not been considered a common risk of hepatitis A virus (HAV) infection. In January 2018, an outbreak of hepatitis was identified with cases resident in all regions of Denmark. All the detected strains belonged to HAV
Chaowen Xiao et al.
Plant physiology, 170(1), 234-249 (2015-11-04)
Xyloglucan constitutes most of the hemicellulose in eudicot primary cell walls and functions in cell wall structure and mechanics. Although Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) xxt1 xxt2 mutants lacking detectable xyloglucan are viable, they display growth defects that are suggestive of alterations
Caroline Sion et al.
Biotechnology and bioengineering, 118(11), 4453-4464 (2021-08-14)
As a clinical dose requires a minimum of 106 cells per kilogram of patients, it is, therefore, crucial to develop a scalable method of production of Wharton Jelly mesenchymal stem cells (WJ-MSCs) with maintained inner characteristics. Scalable expansion of WJ-MSCs on