D8037
Driselase™ Basidiomycetes sp.
BioReagent, suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
Driselase™ from Basidiomycetes sp.
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Composition
Protein, ≥10% biuret
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Application(s)
agriculture
Température de stockage
−20°C
Application
- in spheroplast preparation from Coccomyxa cells
- in a CRISPR/Cas9-based mutagenesis protocol for Brachypodium distachyon and its allopolyploid relative, Brachypodium hybridum
- for cell wall digestion to perform whole-mount immunolocalization of Lotus japonicus root tissue
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable