Key Documents
E1101
Sigma-Aldrich
Epifluorohydrin
98%
Synonyme(s) :
1,2-Epoxy-3-fluoropropane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5FO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.368 (lit.)
Point d'ébullition
85-86 °C (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FCC1CO1
InChI
1S/C3H5FO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
Clé InChI
OIFAHDAXIUURLN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter