A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H5ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.52
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-439-8
Beilstein/REAXYS Number:
79785
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidervapor density
3.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
13.8 mmHg ( 21.1 °C)
grade
purum
assay
≥99% (GC)
autoignition temp.
779 °F
expl. lim.
21 %
impurities
≤0.1% water
color
APHA: ≤20
refractive index
n20/D 1.438
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
density
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
functional group
chloro, ether
storage temp.
room temp
SMILES string
ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
InChI key
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
L′épichlorohydrine (±) est un composé organochloré utilisé dans la production des résines époxy, des plastifiants, des colorants, des lubrifiants, des produits pharmaceutiques, des adhésifs et des produits d′émulsification des huiles.
Application
- Pitfalls in the synthesis of fluorescent methotrexate oligopeptide conjugates : Relever les défis de la synthèse de conjugués fluorescents de méthotrexate à l'aide de Fmoc-Lys(Boc)-OH, afin d'optimiser les systèmes d'administration de médicaments basés sur des peptides (Sebestyén et al., 2016).
- Fluoreometric behavior of a novel bis-acridine orange bound to double stranded DNA : Explore les propriétés fluorescentes d'un composé bis-acridine associé à Fmoc-Lys(Boc)-OH pour des applications potentielles dans les études d'interaction avec l'ADN (Takenaka et al., 2003).
- Bis-naphthalene diimide exhibiting an effective bis-threading intercalating ability : Explore un dérivé de bis-naphtalène diimide, modulé par Fmoc-Lys(Boc)-OH, démontrant une intercalation significative de l'ADN, utile pour la recherche en thérapie génique et en biologie moléculaire (Nojima et al., 2003).
- Novel synthesis of a tetra-acridinyl peptide as a new DNA polyintercalator : Détaille la synthèse d'un nouveau polyintercalateur d'ADN utilisant Fmoc-Lys(Boc)-OH, en soulignant son potentiel pour améliorer les diagnostics moléculaires et les stratégies thérapeutiques (Ueyama et al., 2000).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Épichlorhydrine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
82.4 °F
flash_point_c
28 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter