540080
(S)-(+)-Epichlorohydrin
98%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-2-(Chloromethyl)oxirane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.2 (vs air)
Pression de vapeur
12.5 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +35°, c = 1 in methanol
Pureté optique
ee: 97% (GLC)
Température d'inflammation spontanée
1421 °F
Limite d'explosivité
21 %
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
Point d'ébullition
92-93 °C/360 mmHg (lit.)
Densité
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/t3-/m1/s1
Clé InChI
BRLQWZUYTZBJKN-GSVOUGTGSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter