02578
(±)-épichlorohydrine
analytical standard
Synonyme(s) :
(±)-2-(Chlorométhyl)oxirane, 1-Chloro-2,3-époxypropane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.2 (vs air)
Pression de vapeur
13.8 mmHg ( 21.1 °C)
Pureté
≥99.9% (GC)
Température d'inflammation spontanée
779 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
21 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
n20/D 1.438
Point d'ébullition
115-117 °C (lit.)
Pf
−57 °C (lit.)
Densité
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
Clé InChI
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It may be used as a reference standard for the analysis of (±)-ECH in drinking water by ion chromatography and in effluent water from wastewater treatment plants by HS-solid phase microextraction (HS-SPME) combined with GC-flame ionization detector (GC-FID) and GC-ECD.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
82.4 °F
Point d'éclair (°C)
28 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter