850993
2-Aminoisobutyic acid
98%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
α-Aminoisobutyric acid, 2-Methylalanine, Aib
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
2-Aminoisobutyic acid, 98%
Essai
98%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
≥300 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,5)3(6)7/h5H2,1-2H3,(H,6,7)
Clé InChI
FUOOLUPWFVMBKG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable