217794
DL-3-Aminoisobutyric acid
98%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
α-Methyl-β-alanine
About This Item
Produits recommandés
product name
DL-3-Aminoisobutyric acid, 98%
Pureté
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
179-182 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(CN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
QCHPKSFMDHPSNR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable