A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.12
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.26
MDL number:
Assay:
≥97.0% (TLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 13±2°, c = 1 in 0.5 M HCl
SMILES string
C[C@@H](CN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
QCHPKSFMDHPSNR-VKHMYHEASA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-3-Amino-2-methylpropionic acid
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c