Key Documents
294756
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C,d3
99.5 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonyme(s) :
13C and D Labeled iodomethane, Methyl-13C,d3 iodide
About This Item
Formule linéaire :
13CD3I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Densité de vapeur
4.89 (vs air)
Pression de vapeur
332 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99.5 atom % D
Pureté
99% (CP)
Contient
copper as stabilizer
Technique(s)
protein expression: suitable
Point d'ébullition
42 °C (lit.)
Pf
-66.5 °C (lit.)
Densité
2.340 g/mL at 25 °C
Application(s)
environmental
Changement de masse
M+4
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1D3
Clé InChI
INQOMBQAUSQDDS-KQORAOOSSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
À utiliser avec
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable