Principaux documents
778443
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide solution
10%±2% in toluene, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Trisyl azide solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H23N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.43
Beilstein:
2391566
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352125
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
liquid
Concentration
10%±2% in toluene
Impuretés
≤0.015% water
Indice de réfraction
n20/D 1.499
Groupe fonctionnel
azide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C15H23N3O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(14(8-12)11(5)6)21(19,20)18-17-16/h7-11H,1-6H3
Clé InChI
AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.9 °F
Point d'éclair (°C)
4.4 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1