Key Documents
M9376
Sigma-Aldrich
Méthyl α-D-glucopyranoside
≥99% (GC)
Synonyme(s) :
Méthyl α-D-glucoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro Beilstein :
81568
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥99% (GC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D 156 to 160 °, c = 10% (w/v) in water
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7+/m1/s1
Clé InChI
HOVAGTYPODGVJG-ZFYZTMLRSA-N
Application
Différentes concentrations de méthyl α-D-glucopyranoside ont été utilisées pour modifier le temps de déclin du signal écho dans une étude évaluant les effets de la cryoprotection sur la structure et l′activité de p21ras. Le méthyl α-D-glucopyranoside a également été utilisé dans une étude pour évaluer la protection conférée par les saccharides sur la désactivation de la concanavaline A induite par un chaotrope.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
D N Figlas et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 340(1), 154-158 (1997-04-01)
This work provides evidence of a physical instance in which some proteins that are usually inactivated under strong chaotropic conditions may become fully resistant through the occupancy of their binding sites with suitable ligands. In this regard, we found that
C J Halkides et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 134(1), 142-153 (1998-09-19)
Electron spin-echo envelope modulation (ESEEM) spectroscopy is widely used to investigate the active sites of biological molecules in frozen solutions. Various cryoprotection techniques, particularly the addition of co-solvents, are commonly employed in the preparation of such samples. In conjunction with
Emily B Golden et al.
Biochimica et biophysica acta, 1794(11), 1643-1647 (2009-08-05)
Sweet almond beta-glucosidase is a retaining, family 1, glycohydrolase, catalyzing the highly efficient hydrolysis of a variety of glycosides. For example, the enzyme-catalyzed hydrolysis of methyl beta-D-glucopyranoside is approximately 4 x 10(15)-times faster than the spontaneous hydrolysis at 25 degrees
Carmen Castaneda-Sceppa et al.
Journal of physiology and biochemistry, 66(2), 105-115 (2010-04-30)
The present study explored whether calcitriol plays a role in the regulation of sodium-dependent glucose transporter protein 1 (SGLT1) activity. For this purpose, alpha-methyl glucoside (AMG) uptake in stable transfected Chinese hamster ovary (CHO-G6D3) cells expressing rabbit SGLT1 (rbSGLT1) was
Yu Jin Lee et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 296(6), F1405-F1416 (2009-02-13)
Recent studies demonstrated that endoplasmic reticulum (ER) stress regulates glucose homeostasis and that ER stress preconditioning which induces an adaptive, protective unfolded protein response (UPR) offers cytoprotection against nephrotoxins. Thus the aim of the present study was to use renal