Key Documents
70921
Millipore
Réactif d'extraction protéique BugBuster® 10 ×
BugBuster 10X is a concentrated formulation of the protein extraction reagent, using proprietary detergents employed in BugBuster without the addition of salts or buffer components.
Synonyme(s) :
BugBuster Reagent
About This Item
Code UNSPSC :
41106511
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
protein purification: suitable
Adéquation
suitable for column chromatography
Application(s)
life science and biopharma
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Description générale
BugBuster 10X est une formulation concentrée de détergents brevetés utilisés dans le produit BugBuster, mais sans sels ou constituants de tampon ajoutés. Ce BugBuster concentré est une option flexible en remplacement du BugBuster standard 1X, qui permet à l′utilisateur de réaliser une dilution et d′ajouter les constituants de tampon souhaités. BugBuster 10X présente tous les avantages de bioprocédé du BugBuster standard, plus la capacité de contrôler le pH, la concentration des réactifs et les additifs de tampon nécessaires pour une extraction maximale optimisant l′activité de votre protéine cible.
BugBuster 10X est une formulation concentrée de réactif d′extraction de protéines, contenant les détergents brevetés utilisés dans le produit BugBuster, mais sans sels ou constituants de tampon ajoutés.
Caractéristiques et avantages
Formulation concentrée : BugBuster 10X est une formulation hautement concentrée de réactif d'extraction de protéines, qui est une option adaptable en remplacement du BugBuster standard 1X. Cela signifie que les utilisateurs peuvent définir leur dilution et ajouter des constituants de tampon pour extraire la quantité maximale de protéine cible de l'échantillon.
Détergents brevetés : les détergents brevetés utilisés dans BugBuster 10X offrent tous les avantages du réactif BugBuster standard, tels que la lyse efficace des cellules bactériennes et de levure. L'absence de sels et de constituants de tampon garantit que la protéine extraite est ultrapure et exempte de contaminants.
Contrôle défini par l'utilisateur : avec BugBuster 10X, les utilisateurs ont une maîtrise totale du pH, de la concentration des réactifs et des additifs de tampon nécessaires pour une extraction et une activité optimales de la protéine. Ce niveau de personnalisation en fait une solution idéale pour mener des recherches sur les protéines présentant des exigences particulières.
Problèmes résolus : BugBuster 10X permet de résoudre les problèmes suivants (liste non exhaustive) : faibles rendements, extraction inefficace et dégradation des protéines. Sa formulation concentrée et le contrôle défini par l'utilisateur en font une solution adaptable et efficace pour l'extraction des protéines, ce qui permet d'obtenir des échantillons de protéines de haute qualité pour les applications en aval.
Avertissement
Toxicité : Manipulation standard (A)
Informations légales
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.