132004
p-Toluenesulfonyl hydrazide
97%
Synonyme(s) :
p-Toluenesulfonyl hydrazide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
103-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5,9H,8H2,1H3
Clé InChI
ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Self-react. D
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges