242403
(Bromomethyl)cyclopropane
97%
Synonyme(s) :
Cyclopropylmethyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
pb
105-107 °C (lit.)
Densité
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
BrCC1CC1
InChI
1S/C4H7Br/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
Clé InChI
AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F
Point d'éclair (°C)
41 °C