Principaux documents
569224
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N-Z-piperidine
96%
Synonyme(s) :
4-Bromo-N-Cbz-piperidine, Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H16BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.5590 (lit.)
Densité
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
phenyl
Chaîne SMILES 
BrC1CCN(CC1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H16BrNO2/c14-12-6-8-15(9-7-12)13(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2
Clé InChI
BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves